Print…
(R)-(+)-4-Chloro-3-hydroxybutyronitrile ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C2763-1G C2763-5G
TCIAC2763-1GEA 41 EUR
TCIAC2763-1G TCIAC2763-5G
(R)-(+)-4-Chloro-3-hydroxybutyronitrile ≥96.0% (por GC)
(R)-(+)-4-Chloro-3-hydroxybutyronitrile
Fórmula: C₄H₆ClNO
Número MDL : MFCD00273362
Número CAS: 84367-31-7
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Specific rotation [a]20/D +12.0 to +14.0 deg (neat)