Print…
Z-Aib-OH ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: N-Benzyloxycarbonyl-alpha-methylalanine, 2-(Benzyloxycarbonylamino)isobutyric acid, N-Benzyloxycarbonyl-2-methylalanine, Z-Aib-OH, 2-(Cbz-amino)isobutyric acid, 2-(Carbobenzoxyamino)isobutyric acid, N-Cbz-alpha-methylalanine
C2761-5G C2761-25G
TCIAC2761-5GEA 17 EUR
TCIAC2761-5G TCIAC2761-25G
Z-Aib-OH ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Z-Aib-OH
Fórmula: C₁₂H₁₅NO₄
Número MDL : MFCD00004190
Número CAS: 15030-72-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C