Print…
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C2760-1G C2760-5G
TCIAC2760-1GEA 32 EUR
TCIAC2760-1G TCIAC2760-5G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥97.0% (por GC)
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₄ClF₃O
Ponto de ebulição: 54°C
Número MDL : MFCD00040722
Número CAS: 34328-46-6
EINECS: 251-940-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %