Print…
2-Bromo-3'-chloro-4'-fluoroacetophenone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 3-Chloro-4-fluorophenacyl bromide
C2752-1G C2752-5G
TCIAC2752-1GEA 38 EUR
TCIAC2752-1G TCIAC2752-5G
2-Bromo-3'-chloro-4'-fluoroacetophenone ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-3'-chloro-4'-fluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₅BrClFO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD05154991
Número CAS: 63529-30-6
UN: 3261
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 34.0 to 38.0 deg-C