Print…
(2-Chlorophenyl)acetylene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C2750-1G C2750-5G
TCIAC2750-1GEA 27 EUR
TCIAC2750-1G TCIAC2750-5G
(2-Chlorophenyl)acetylene ≥98.0% (por GC)
(2-Chlorophenyl)acetylene
Fórmula: C₈H₅Cl
Ponto de ebulição: 72°C
Ponto de Inflamação: 70°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00269951
Número CAS: 873-31-4
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %