Print…
7-(2-Chloroethyl)theophylline ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 7-(2-Chloroethyl)-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione
C2748-5G C2748-25G
TCIAC2748-5GEA 47 EUR
TCIAC2748-5G TCIAC2748-25G
7-(2-Chloroethyl)theophylline ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
7-(2-Chloroethyl)theophylline
Fórmula: C₉H₁₁ClN₄O₂
Peso Molecular: 242.66 g/mol
Número MDL : MFCD00005760
Número CAS: 5878-61-5
EINECS: 227-553-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C