Print…
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C2747-1G C2747-5G
TCIAC2747-1GEA 49 EUR
TCIAC2747-1G TCIAC2747-5G
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde ≥98.0% (por GC)
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Fórmula: C₉H₁₁ClN₂O
Número MDL : MFCD00052538
Número CAS: 27006-76-4
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 80.0 deg-C