Print…
Cetilistat ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
C2745-1G C2745-5G
TCIAC2745-1GEA 37 EUR
TCIAC2745-1G TCIAC2745-5G
Cetilistat ≥98.0% (por HPLC)
Cetilistat
Fórmula: C₂₅H₃₉NO₃
Número MDL : MFCD09839697
Número CAS: 282526-98-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C