Print…
5-Chloro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
C2740-5G C2740-25G
TCIAC2740-5GEA 37 EUR
TCIAC2740-5G TCIAC2740-25G
5-Chloro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
5-Chloro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₆Cl₂O₃S
Número MDL : MFCD00052959
Número CAS: 22952-32-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
Melting point 100.0 to 104.0 deg-C