Print…
(S)-(+)-2-Chloromandelic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (S)-2-(2-Chlorophenyl)-2-hydroxyacetic acid
C2738-5G C2738-25G
TCIAC2738-5GEA 117 EUR
TCIAC2738-5G TCIAC2738-25G
(S)-(+)-2-Chloromandelic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
(S)-(+)-2-Chloromandelic acid
Fórmula: C₈H₇ClO₃
Número MDL : MFCD00798437
Número CAS: 52950-19-3
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 119.0 to 123.0 deg-C