Print…
6-Chloropyrazine-2-carboxylic acid ≥96.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
C2725-1G C2725-5G
TCIAC2725-1GEA 61 EUR
TCIAC2725-1G TCIAC2725-5G
6-Chloropyrazine-2-carboxylic acid ≥96.0% (por HPLC, análise de titulação)
6-Chloropyrazine-2-carboxylic acid
Fórmula: C₅H₃ClN₂O₂
Número MDL : MFCD00837871
Número CAS: 23688-89-3
Encomendar
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %