Print…
1-Chloro-4-iodobutane ≥98.0% (por GC) estabilizado
Fornecedor: TCI
Atenção
Estabilização: Stabilised with copper chip
C2713-5G C2713-25G
TCIAC2713-5GEA 35 EUR
TCIAC2713-5G TCIAC2713-25G
1-Chloro-4-iodobutane ≥98.0% (por GC) estabilizado
1-Chloro-4-iodobutane
Fórmula: C₄H₈ClI
Ponto de ebulição: 67°C
Ponto de Inflamação: 93°C
Número MDL : MFCD00039415
Número CAS: 10297-05-9
EINECS: 233-669-4
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %