Print…
N-(Carbobenzoxy)-1H-pyrazole-1-carboxamidine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: N-(Benzyloxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboxamidine, 1-(N-Cbz-amidino)pyrazole, 1-[N-(Carbobenzoxy)amidino]pyrazole, N-Cbz-1H-pyrazole-1-carboxamidine, Benzyl (imino(1H-pyrazol-1-yl)methyl)carbamate
C2709-1G C2709-5G
TCIAC2709-1GEA 22 EUR
TCIAC2709-1G TCIAC2709-5G
N-(Carbobenzoxy)-1H-pyrazole-1-carboxamidine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
N-(Carbobenzoxy)-1H-pyrazole-1-carboxamidine
Fórmula: C₁₂H₁₂N₄O₂
Número MDL : MFCD00274657
Número CAS: 152120-62-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C