Print…
4-Chloro-1-fluoro-2-nitrobenzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 5-Chloro-2-fluoronitrobenzene
C2704-5G C2704-25G
TCIAC2704-5GEA 62 EUR
TCIAC2704-5G TCIAC2704-25G
4-Chloro-1-fluoro-2-nitrobenzene ≥98.0% (por GC)
4-Chloro-1-fluoro-2-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₃ClFNO₂
Ponto de ebulição: 237°C
Ponto de Fusão: 10°C
Número MDL : MFCD00069418
Número CAS: 345-18-6
EINECS: 206-457-4
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %