2-Chloro-4-fluorobenzoyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
Sinônimos:
2-Chloro-4-fluorobenzene-1-carbonyl chloride, 2-Chloro-4-fluorobenzoylchloride
C2697-5G
C2697-25G
TCIAC2697-5GEA
32
EUR
TCIAC2697-5G
TCIAC2697-25G
2-Chloro-4-fluorobenzoyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Chloro-4-fluorobenzoyl chloride
Fórmula:
C₇H₃Cl₂FO Ponto de ebulição: 95°C Ponto de Inflamação: 107°C |
Número MDL :
MFCD00084954 Número CAS: 21900-54-9 UN: 3265 ADR: 8,II |
Appearance | White to Almost white powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |