Print…
2-Chloro-5-methoxypyrimidine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C2693-1G C2693-5G
TCIAC2693-1GEA 42 EUR
TCIAC2693-1G TCIAC2693-5G
2-Chloro-5-methoxypyrimidine ≥98.0% (por GC)
2-Chloro-5-methoxypyrimidine
Fórmula: C₅H₅ClN₂O
Número MDL : MFCD08702770
Número CAS: 22536-65-8
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C