Print…
2-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)-2-hydroxyacetic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Z-2-hydroxyglycine, 2-(Benzyloxycarbonylamino)-2-hydroxyacetic acid, 2-(Carbobenzoxyamino)-2-hydroxyacetic acid, N-Benzyloxycarbonyl-2-hydroxyglycine, N-Carbobenzoxy-2-hydroxyglycine, 2-(Cbz-amino)-2-hydroxyacetic acid
C2681-1G C2681-5G
TCIAC2681-1GEA 50 EUR
TCIAC2681-1G TCIAC2681-5G
2-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)-2-hydroxyacetic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)-2-hydroxyacetic acid
Fórmula: C₁₀H₁₁NO₅
Número MDL : MFCD02179279
Número CAS: 56538-57-9
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %