Print…
1-(Benzyloxycarbonylamino)cyclopropyl-1-carboxylic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1-(Cbz-amino)cyclopropanecarboxylic acid, 1-(Benzyloxycarbonylamino)cyclopropanecarboxylic acid, 1-(Carbobenzoxyamino)cyclopropanecarboxylic acid, 1-(Z-Amino)cyclopropanecarboxylic acid
C2680-1G C2680-5G
TCIAC2680-1GEA 30 EUR
TCIAC2680-1G TCIAC2680-5G
1-(Benzyloxycarbonylamino)cyclopropyl-1-carboxylic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
1-(Benzyloxycarbonylamino)cyclopropyl-1-carboxylic acid
Fórmula: C₁₂H₁₃NO₄
Peso Molecular: 235.2359 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00083285
Número CAS: 84677-06-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 157.0 to 161.0 deg-C