Print…
1-Chloro-4-ethynylbenzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: (4-Chlorophenyl)acetylene, 1-Ethynyl-4-chlorobenzene, (4-Chlorophenyl)ethyne
C2670-5G C2670-1G
TCIAC2670-5GEA 98 EUR
TCIAC2670-5G TCIAC2670-1G
1-Chloro-4-ethynylbenzene ≥98.0% (por GC)
1-Chloro-4-ethynylbenzene
Fórmula: C₈H₅Cl
Ponto de ebulição: 60°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00191917
Número CAS: 873-73-4
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C