Print…
3-Cyano-6-isopropylchromone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Cyano-6-isopropylchromone, 6-Isopropyl-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-carbonitrile, 6-Isopropyl-4-oxo-4H-chromene-3-carbonitrile, 6-Isopropylchromone-3-carbonitrile
C2661-1G C2661-5G
TCIAC2661-1GEA 51 EUR
TCIAC2661-1G TCIAC2661-5G
3-Cyano-6-isopropylchromone ≥98.0% (por GC)
3-Cyano-6-isopropylchromone
Fórmula: C₁₃H₁₁NO₂
Peso Molecular: 213.2300 g/mol
Número MDL : MFCD00191961
Número CAS: 50743-32-3
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C