Print…
Chloromethyl chlorosulphate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Chloromethyl chlorosulphonate, Chlorosulphuric acid Chloromethyl Ester, Chlorosulphonic acid Chloromethyl Ester
C2660-5G C2660-25G
TCIAC2660-5GEA 75 EUR
TCIAC2660-5G TCIAC2660-25G
Chloromethyl chlorosulphate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Chloromethyl chlorosulphonate
Fórmula: CH₂Cl₂O₃S
Peso Molecular: 164.98 g/mol
Ponto de ebulição: 50°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00041547
Número CAS: 49715-04-0
EINECS: 256-442-1
UN: 3265
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %