Print…
3-Cyclohexyl-D-alanine hydrate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
C2659-1G C2659-5G
TCIAC2659-1GEA 53 EUR
TCIAC2659-1G TCIAC2659-5G
3-Cyclohexyl-D-alanine hydrate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
3-Cyclohexyl-D-alanine hydrate
Fórmula: C₉H₁₉NO₃
Número MDL : MFCD00217056
Número CAS: 213178-94-0
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D -11.0 to -13.0 deg (C=1、1mol/L HCl) (calcd.on anh.substance)
Water 3.0 to 6.0 %