Print…
Cymoxanil ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Cyan-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(methoxyimino)acetamide, 1-(2-Cyano-2-methoxyiminoacetyl)-3-ethylurea, 2-Cyano-N-(ethylcarbamoyl)-2-methoxyiminoacetamide
C2657-5G C2657-25G
TCIAC2657-5GEA 39 EUR
TCIAC2657-5G TCIAC2657-25G
Cymoxanil ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Cymoxanil
Fórmula: C₇H₁₀N₄O₃
Peso Molecular: 198.18 g/mol
Número MDL : MFCD00137381
Número CAS: 57966-95-7
EINECS: 261-043-0
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,02765
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 164.0 deg-C