Print…
3-Fluoropyridine-2-carbonitrile 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 3-Fluoro-2-pyridinecarbonitrile, 2-Cyano-3-fluoropyridine, 3-Fluoropicolinonitrile
C2655-1G C2655-5G
TCIAC2655-1GEA 23 EUR
TCIAC2655-1G TCIAC2655-5G
3-Fluoropyridine-2-carbonitrile 98,0 GC_ASSAY_METHOD
3-Fluoropyridine-2-carbonitrile
Fórmula: C₆H₃FN₂
Peso Molecular: 122.1 g/mol
Número MDL : MFCD06797501
Número CAS: 97509-75-6
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable