Print…
4-Chlorosalicylaldehyde ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
C2653-1G C2653-5G
TCIAC2653-1GEA 45 EUR
TCIAC2653-1G TCIAC2653-5G
4-Chlorosalicylaldehyde ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
4-Chlorosalicylaldehyde
Fórmula: C₇H₅ClO₂
Número MDL : MFCD06252499
Número CAS: 2420-26-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c59df6516824e5cc37595c743d10ff4dfdd6721d&vid=c59df6516824e5cc37595c743d10ff4dfdd6721d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C