Print…
6-Chloro-5-(2-chloroethyl)oxindole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 6-Chloro-5-(2-chloroethyl)indolin-2-one, Ziprasidone Impurity F, 6-Chloro-5-(2-chloroethyl)-2-indolinone
C2651-5G C2651-1G
TCIAC2651-5GEA 148 EUR
TCIAC2651-5G TCIAC2651-1G
6-Chloro-5-(2-chloroethyl)oxindole ≥98.0% (por GC)
6-Chloro-5-(2-chloroethyl)oxindole
Fórmula: C₁₀H₉Cl₂NO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03411598
Número CAS: 118289-55-7
EINECS: 421-320-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 223.0 to 227.0 deg-C