Print…
3-Chlorobenzhydrazide ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Chlorobenzoic hydrazide
C2648-5G C2648-25G
TCIAC2648-5GEA 35 EUR
TCIAC2648-5G TCIAC2648-25G
3-Chlorobenzhydrazide ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-Chlorobenzhydrazide
Fórmula: C₇H₇ClN₂O
Número MDL : MFCD00014757
Número CAS: 1673-47-8
EINECS: 216-812-5
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 157.0 to 161.0 deg-C