Print…
ɑ-(4-Chlorophenyl)-2-pyridinemethanol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
C2646-1G C2646-5G
TCIAC2646-1GEA 69 EUR
TCIAC2646-1G TCIAC2646-5G
ɑ-(4-Chlorophenyl)-2-pyridinemethanol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
alpha-(4-Chlorophenyl)-2-pyridinemethanol
Fórmula: C₁₂H₁₀ClNO
Número MDL : MFCD00023493
Número CAS: 27652-89-7
EINECS: 248-592-1
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C