Print…
Copper(I) hexafluoro-2,4-pentanedionate-1,5-cyclooctadiene complex ≥95.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1,5-Cyclooctadiene(hexafluoro-2,4-pentanedionato)copper(I), Copper(I) Hexafluoro-2,4-pentanedionate 1,5-Cyclooctadiene Complex
C2610-1G C2610-5G
TCIAC2610-1GEA 92 EUR
TCIAC2610-1G TCIAC2610-5G
Copper(I) hexafluoro-2,4-pentanedionate-1,5-cyclooctadiene complex ≥95.0% (por análise titulométrica)
Copper(I) hexafluoro-2,4-pentanedionate-1,5-cyclooctadiene complex
Fórmula: C₁₃H₁₃CuF₆O₂
Peso Molecular: 378.78 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00156517
Número CAS: 86233-74-1
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 %