Print…
2-Chloro-6-fluorobenzothiazole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Chloro-6-fluorobenzo[d]thiazole
C2607-1G C2607-5G
TCIAC2607-1GEA 64 EUR
TCIAC2607-1G TCIAC2607-5G
2-Chloro-6-fluorobenzothiazole ≥98.0% (por GC)
2-Chloro-6-fluorobenzothiazole
Fórmula: C₇H₃ClFNS
Número MDL : MFCD04448822
Número CAS: 399-74-6
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 91.0 to 95.0 deg-C