Print…
Caronic anhydride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
C2596-1G C2596-5G
TCIAC2596-1GEA 68 EUR
TCIAC2596-1G TCIAC2596-5G
Caronic anhydride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Caronic anhydride
Fórmula: C₇H₈O₃
Ponto de ebulição: 137°C
Número MDL : MFCD09751198
Número CAS: 67911-21-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Methanolysis Method) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C