Print…
(R)-(-)-1-Cbz-3-Pyrrolidinol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (R)-1-Cbz-3-Pyrrolidinol, (R)-1-Carbobenzoxy-3-pyrrolidinol, Benzyl (R)-3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, (R)-1-Benzyloxycarbonyl-3-hydroxypyrrolidine, (R)-1-Cbz-3-pyrrolidinol, (R)-1-Benzyloxycarbonyl-3-pyrrolidinol, (R)-1-Carbobenzoxy-3-hydroxypyrrolidine
C2585-5G C2585-1G
TCIAC2585-5GEA 150 EUR
TCIAC2585-5G TCIAC2585-1G
(R)-(-)-1-Cbz-3-Pyrrolidinol ≥98.0% (por GC)
(R)-(-)-1-Cbz-3-Pyrrolidinol
Fórmula: C₁₂H₁₅NO₃
Número MDL : MFCD07368258
Número CAS: 100858-33-1
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 79.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -21.0 to -25.0 deg (C=1, CHCL3)