Print…
Corannulene 97,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Dibenzo[ghi,mno]fluoranthene
C2572-100MG C2572-20MG
TCIAC2572-100MGEA 656 EUR
TCIAC2572-100MG TCIAC2572-20MG
Corannulene 97,0 GC_ASSAY_METHOD
Corannulene
Fórmula: C₂₀H₁₀
Peso Molecular: 250.30 g/mol
Ponto de Fusão: 269°C
Número MDL : MFCD22124717
Número CAS: 5821-51-2
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %