Print…
(S)-2-(Benzyloxycarbonylamino)-2-phenylacetic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Z-L-2-phenylglycine, (S)-2-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)-2-phenylacetic acid, N-Benzyloxycarbonyl-L-phenylglycine, Z-Phg-OH
C2567-1G C2567-5G
TCIAC2567-1GEA 18 EUR
TCIAC2567-1G TCIAC2567-5G
(S)-2-(Benzyloxycarbonylamino)-2-phenylacetic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
(S)-2-(Benzyloxycarbonylamino)-2-phenylacetic acid
Fórmula: C₁₆H₁₅NO₄
Peso Molecular: 285.3 g/mol
Número MDL : MFCD00077033
Número CAS: 53990-33-3
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +114 to +118 deg (C=1, EtOH)