Print…
Cilnidipine ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 3-Cinnamyl 5-(2-methoxyethyl) 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic Acid 2-Methoxyethyl (2E)-3-Phenyl-2-propenyl Ester, 2-Methoxyethyl (2E)-3-Phenyl-2-propenyl 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylate
C2564-1G C2564-5G
TCIAC2564-1GEA 42 EUR
TCIAC2564-1G TCIAC2564-5G
Cilnidipine ≥98.0% (por HPLC)
Cilnidipine
Fórmula: C₂₇H₂₈N₂O₇
Número MDL : MFCD00865853
Número CAS: 132203-70-4
Merck Index: 14,02275
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 5.55 to 5.75 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C