Print…
Chloridazon ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 5-Amino-4-chloro-2-phenylpyridazin-3(2H)-one, Pyrazon
C2554-1G C2554-5G
TCIAC2554-1GEA 64 EUR
TCIAC2554-1G TCIAC2554-5G
Chloridazon ≥98.0% (por GC)
Chloridazon
Fórmula: C₁₀H₈ClN₃O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02668021
Número CAS: 1698-60-8
EINECS: 216-920-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 206.0 to 210.0 deg-C