Print…
5-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
C2549-1G C2549-5G
TCIAC2549-1GEA 27 EUR
TCIAC2549-1G TCIAC2549-5G
5-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
5-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid
Fórmula: C₆H₅ClN₂O₂S
Ponto de Fusão: 170°C
Número MDL : MFCD00173907
Número CAS: 61727-33-1
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %