Print…
Clozapine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 8-Chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine
C2547-1G C2547-100MG
TCIAC2547-1GEA 225 EUR
TCIAC2547-1G TCIAC2547-100MG
Clozapine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Clozapine
Fórmula: C₁₈H₁₉ClN₄
Número MDL : MFCD00153785
Número CAS: 5786-21-0
EINECS: 227-313-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,02423
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 183.0 to 187.0 deg-C