Print…
2-(Chloromethyl)-3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Chloromethyl-3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine hydrochloride, Lansoprazole Chloromethyl Impurity
C2532-25G C2532-5G
TCIAC2532-25GEA 56 EUR
TCIAC2532-25G TCIAC2532-5G
2-(Chloromethyl)-3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2-(Chloromethyl)-3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine hydrochloride
Fórmula: C₉H₉ClF₃NO
Peso Molecular: 276.08 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00800224
Número CAS: 127337-60-4
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %