Print…
Cromolyn disodium salt hydrate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 5,5'-[(2-Hydroxy-1,3-propanediyl)bis(oxy)]bis(4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylic Acid) Disodium Salt, Disodium Cromoglycate
C2521-5G C2521-25G
TCIAC2521-5GEA 96 EUR
TCIAC2521-5G TCIAC2521-25G
Cromolyn disodium salt hydrate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Cromolyn disodium salt hydrate
Fórmula: C₂₃H₁₆O₁₁·xH₂O
Peso Molecular: 512.33 g/mol (anhy)
Número MDL : MFCD00057744
Número CAS: 15826-37-6
EINECS: 239-926-7
Merck Index: 14,02590
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e8b17ee6661ab43728b10322fa1c215d967cb22e&vid=e3300e5729f7ffa74f87e567da8d0253d9a44d95&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 10.0 %