Print…
Ácido 3-cloro-2,4-flúorbenzóico ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
C2517-5G C2517-25G
TCIAC2517-5GEA 78 EUR
TCIAC2517-5G TCIAC2517-25G
Ácido 3-cloro-2,4-flúorbenzóico ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Ácido 3-cloro-2,4-flúorbenzóico
Fórmula: C₇H₃ClF₂O₂
Número MDL : MFCD01631387
Número CAS: 154257-75-7
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 174.0 to 178.0 deg-C