Print…
Ciprofloxacin ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1-Cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic Acid
C2510-25G C2510-5G
TCIAC2510-25GEA 87 EUR
TCIAC2510-25G TCIAC2510-5G
Ciprofloxacin ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Ciprofloxacin
Fórmula: C₁₇H₁₈FN₃O₃
Peso Molecular: 331.35 g/mol
Ponto de Fusão: 265°C
Número MDL : MFCD00185755
Número CAS: 85721-33-1
Merck Index: 14,02314
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %