Print…
Z-Hyp-OH ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
C2506-5G C2506-25G
TCIAC2506-5GEA 30 EUR
TCIAC2506-5G TCIAC2506-25G
Z-Hyp-OH ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Z-Hyp-OH
Fórmula: C₁₃H₁₅NO₅
Número MDL : MFCD00037329
Número CAS: 13504-85-3
EINECS: 236-831-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -53.0 to -56.0 deg (C=2、EtOH)