Print…
4-Chloro-7-azaindole ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
C2470-200MG C2470-1G
TCIAC2470-200MGEA 31 EUR
TCIAC2470-200MG TCIAC2470-1G
4-Chloro-7-azaindole ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
4-Chloro-7-azaindole
Fórmula: C₇H₅ClN₂
Número MDL : MFCD08272232
Número CAS: 55052-28-3
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %