Print…
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C2467-1G C2467-5G
TCIAC2467-1GEA 39 EUR
TCIAC2467-1G TCIAC2467-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine ≥98.0% (por GC)
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Fórmula: C₅H₂ClF₃N₂
Ponto de ebulição: 60°C
Ponto de Inflamação: 49°C
Número MDL : MFCD00115111
Número CAS: 33034-67-2
UN: 1993
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %