Print…
3-Chloropropionaldehyde dimethyl acetal ≥93.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C2458-25G C2458-5G
TCIAC2458-25GEA 178 EUR
TCIAC2458-25G TCIAC2458-5G
3-Chloropropionaldehyde dimethyl acetal ≥93.0% (por GC)
3-Chloropropionaldehyde dimethyl acetal
Fórmula: C₅H₁₁ClO₂
Ponto de ebulição: 45°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD16038653
Número CAS: 35502-06-8
UN: 1993
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %