Benzyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos:
1-Benzyloxycarbonyl-3-pyrrolidone, 1-Carbobenzoxy-3-pyrrolidone, 1-Cbz-3-pyrrolidinone, 1-Cbz-3-pyrrolidone, Benzyl 3-oxopyrrolidine-1-carboxylate, 1-Benzyloxycarbonyl-3-pyrrolidinone, 1-Carbobenzoxy-3-pyrrolidinone
C2437-1G
C2437-5G
TCIAC2437-1GEA
34
EUR
TCIAC2437-1G
TCIAC2437-5G
Benzyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Benzyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate
Fórmula:
C₁₂H₁₃NO₃ Peso Molecular: 219.2365 g/mol |
Número MDL :
MFCD03001711 Número CAS: 130312-02-6 |
Appearance | White to Gray to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 44.0 to 48.0 deg-C |