Print…
3-Cyclohexene-1-methanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
C2435-25G C2435-250G
TCIAC2435-25GEA 63 EUR
TCIAC2435-25G TCIAC2435-250G
3-Cyclohexene-1-methanol ≥98.0% (por GC)
3-Cyclohexene-1-methanol
Fórmula: C₇H₁₂O
Ponto de ebulição: 100°C
Ponto de Inflamação: 73°C
Número MDL : MFCD00001574
Número CAS: 1679-51-2
EINECS: 216-847-6
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %