Print…
8-Aminocaprylic acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: ω-Aminooctoic acid, 8-Aminooctanoic acid, ω-Aminocaprylic acid, ω-Aminooctanoic acid, 8-Aminooctoic acid
A17353.06 A17353.03 A17353.14
A17353.06EA 202 EUR
A17353.06 A17353.03 A17353.14
8-Aminocaprylic acid 99%
8-Aminocaprylic acid
Purity: 99% CAS No.: 1002-57-9 Molecular Formula: NH2(CH2)7CO2H Formula Weight: 159.23 Melting Point: 193-196° MDL No.: MFCD00008245
Fórmula: C₈H₁₇NO₂
Ponto de ebulição: 289 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 193…196 °C
Densidade: 1,221 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008245
Número CAS: 1002-57-9
EINECS: 213-687-9