Copper(II)-2,3,9,10,16,17,23,24-octafluorophthalocyanine ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação), purificado por sublimação
Fornecedor: TCI
Sinônimos:
2,3,9,10,16,17,23,24-Octafluorophthalocyanine Copper(II), F8CuPc
C2427-1G
C2427-100MG
TCIAC2427-1GEA
642
EUR
TCIAC2427-1G
TCIAC2427-100MG
Copper(II)-2,3,9,10,16,17,23,24-octafluorophthalocyanine ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação), purificado por sublimação
Copper(II)-2,3,9,10,16,17,23,24-octafluorophthalocyanine
Fórmula:
C₃₂H₈CuF₈N₈ Peso Molecular: 720.01 g/mol |
Número CAS:
148651-60-9 |
Appearance | Dark red to Dark purple to Dark blue powder to crystal |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Purity (Chelometric Titration) | min. 98.0 % |